MilliporeSigma
Passer à
C104
(±)-CPP
solid
Synonyme(s) :
(±)-3-(2-Carboxypiperazin-4-yl)propyl-1-phosphonic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
294,00 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 060,00 $
901,00 $
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 590,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17N2O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
294,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 99.2 mg/mL, ethanol: insoluble
SMILES string
OC(=O)C1CN(CCCP(O)(O)=O)CCN1
InChI
1S/C8H17N2O5P/c11-8(12)7-6-10(4-2-9-7)3-1-5-16(13,14)15/h7,9H,1-6H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)
InChI key
CUVGUPIVTLGRGI-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-CPP has been used as an uncompetitive NMDA receptor antagonist:
  • to study its effects on blood glucose in mice
  • in electrophysiological recording in mouse brain slices
  • in electrophysiological recording in rat hippocampal pyramidal neurons
Biochem/physiol Actions
3-(2-carboxypiperazin-4yl) propyl-1-phosphonic acid (CPP) is a potent, competitive, and selective N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist. It is an analog of 2-amino-7-phosphonoheptanoic acid. CPP shows anticonvulusant and antinociceptive activity.
Disclaimer
Hygroscopic
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D127G1501G1626
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
color
white
color
white
color
white
color
white to off-white
solubility
H2O: 99.2 mg/mL, ethanol: insoluble
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe