| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 168,00 $ | |
| 50 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 671,00 $ 570,35 $ |
A propos de cet article
168,00 $
Nom du produit
Bambuterol hydrochloride, >98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
H2O: soluble ~33 mg/mL
originator
AstraZeneca
SMILES string
Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
InChI key
LBARATORRVNNQM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥99.0% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble ~33 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color off-white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bambuterol hydrochloride
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| B8684-50MG | 04061832079387 |
| B8684-10MG | 04061832088839 |