Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 case | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 350,00 $ |
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Nunc 378247
Feature:
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 24 ea
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
cardboard
feature
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
packaging
pack of 24 ea
manufacturer/tradename
Nunc 378247
technique(s)
cryopreservation: suitable
external L × W × H
75 mm × 75 mm × 51 mm
color
white
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
General description
Economical cardboard CryoBoxes™ designed for short-term storage of cryogenic vials and tubes.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| material cardboard | material cardboard | material polycarbonate | material cardboard |
| manufacturer/tradename Nunc 378247 | manufacturer/tradename Nunc 378220 | manufacturer/tradename Nunc 374187 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2860A |
| feature Holds 25 x 1-1.8 mL tubes | feature Holds 81 x 1-1.8 mL tubes | feature Holds 100 x 1-1.8 mL cryovials | feature for tubes 1.5 ‑ 2 mL |
| packaging pack of 24 ea | packaging pack of 6 ea | packaging case of 24, pack of 4 | packaging pk of 12 |
| color white | color white | color - | color white |
| external L × W × H 75 mm × 75 mm × 51 mm | external L × W × H 132 mm × 132 mm × 51 mm | external L × W × H - | external L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boîtes de rangement pour cryotubes Nunc®®
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| B4183-1CS | 04061826742518 |