MilliporeSigma
Passer à
B173
BRL 54443 maleate salt
solid
Synonyme(s) :
3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-ol maleate salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18N2O · C4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
Plus de détails sur ce produit B173 Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C14H18N2O.C4H4O4/c1-16-6-4-10(5-7-16)13-9-15-14-3-2-11(17)8-12(13)14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,8-10,15,17H,4-7H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
INGCLXPSKXSYND-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent 5-HT1E/1F serotonin receptor agonist.
Disclaimer
Photosensitive
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P9233T123P1372
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
-
color
white
color
white to off-white
Gene Information
human ... HTR1E(3354), HTR1F(3355)
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Gene Information
human ... HRH3(11255)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe