MilliporeSigma
Passer à
AF1
Aflatoxin kits
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 kit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
355,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41100000
Storage temp.:
2-8°C
355,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Packaging
Four aflatoxins from Aspergillus flavus
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
AF10A6412A9887
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • Aflatoxin B1 1 mg
    FDS
  • Aflatoxin B2 1 mg
    FDS
  • Aflatoxin G1 1 mg
    FDS
  • Aflatoxin G2 1 mg
    FDS
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Sven C Neulinger et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1437-1444 (2008-12-31)
The cold-water coral Lophelia pertusa (Scleractinia, Caryophylliidae) is a key species in the formation of cold-water reefs, which are among the most diverse deep-sea ecosystems. It occurs in two color varieties: white and red. Bacterial communities associated with Lophelia have
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
0710-264904065272564786
0710-356504065273456721
0710-318204065273456622
0710-332804065273456691
0710-067104065272564403
0710-020404065272564175
0710-014004065272564113
AF1-1KT04061833418420