| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 100 units | Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd. | 105,00 $ | |
| 200 units | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 205,00 $ | |
| 500 units | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 317,00 $ | |
| 1000 units | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 542,00 $ | |
| 2000 units | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 894,00 $ | |
| 5000 units | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 780,00 $ |
A propos de cet article
105,00 $
Expédition prévue aujourd'huiDétails
biological source
potato
Quality Segment
type
Grade III
form
lyophilized powder (partially purified)
ATPase activity
≥60 units/mg protein
mol wt
~49 kDa by gel filtration
composition
Protein, 30-60%
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Acid Phosphatase ≤5% of base activity
storage temp.
−20°C
Application
Réaction : ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| biological source potato | biological source - | biological source - | biological source - |
| form lyophilized powder (partially purified) | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| solubility H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy | solubility H2O: soluble 1.0 mg/mL | solubility H2O: soluble 1.0 mg/mL | solubility H2O: soluble 1.0 mg/mL |
| mol wt ~49 kDa by gel filtration | mol wt - | mol wt - | mol wt ~49 kDa by gel filtration |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apyrase from potatoes
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Instructions
QC Methods
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| A7646-200UN | 04061832754659 |
| A7646-100UN | 04061832754642 |
| A7646-5KU | 04061833385999 |
| A7646-2KU | 04061833385982 |
| A7646-500UN | 04061832754666 |
| A7646-1KU | 04061833385968 |