MilliporeSigma
Passer à
A6720
N-Acetyl-Trp-Glu-His-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Ac-WEHD-AFC
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
732,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
732,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO/DMF: 20 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc4ccc5c(OC(=O)C=C5C(F)(F)F)c4
InChI
1S/C38H37F3N8O11/c1-18(50)45-27(10-19-15-43-25-5-3-2-4-22(19)25)36(58)47-26(8-9-31(51)52)34(56)48-28(11-21-16-42-17-44-21)37(59)49-29(14-32(53)54)35(57)46-20-6-7-23-24(38(39,40)41)13-33(55)60-30(23)12-20/h2-7,12-13,15-17,26-29,43H,8-11,14H2,1H3,(H,42,44)(H,45,50)(H,46,57)(H,47,58)(H,48,56)(H,49,59)(H,51,52)(H,53,54)/t26-,27-,28-,29-/m0/s1
InChI key
NEGOLAGPKZGIKJ-DZUOILHNSA-N
Biochem/physiol Actions
Fluorogenic substrate for caspase 1 and 5.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A1086A0466A9965
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO/DMF: 20 mM
solubility
DMSO: 10 mM
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
color
yellow
color
white
color
white
color
white
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
A6720-5MG04061833267547