MilliporeSigma
Passer à
A5378
Albumine from chicken egg white
lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine from hen egg white, Ovalbumine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
103,00 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
325,00 $
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
483,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 040,00 $
50 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 750,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-692-7
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
chicken egg white
Assay:
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
bioconjugation: suitable
103,00 $
Disponible dès aujourd'huiDétails
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Grade III
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
44287 Da by calculation
purified by
chromatography
technique(s)
bioconjugation: suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
General description
Chicken egg albumin is the major protein constituent of egg whites. Chicken egg albumin is a phosphorylated-glycoprotein. From the amino acid sequence, the peptide portion of the molecule consists of 385 residues and has a molecular weight of 42.7 kDa. [1]
Application
Protéine phosphorylée qui sert de marqueur (env. 45 kDa) dans l′électrophorèse de protéines. Elle a été employée pour créer un modèle de l′asthme chez l′animal.
The product is useful as a marker (~45 kDa) for protein electrophoresis. It has been used to produce an animal model of asthma. Ovalbumin was used as medium for cell incubation in EliCell assay for the detection of released cytokines from eosinophil.[2] It was also used in a study testing intestinal macromolecule absorption in the fetal pig after infusion of colostrum in utero.[2]
Biochem/physiol Actions
Differential scanning calorimetry indicates that chicken egg albumin denatures at 84 °C.[3] Ovalbumin can be used as a carrier protein to conjugate to synthetic peptides for use as an immunogen.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A5503A5253A7641
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
-
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine from chicken egg white
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Contenu apparenté
Product Information Sheet
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
A5378-10G04061833375822
A5378-5G04061833375860
A5378-50G04061833375853
A5378-1G04061833375839
A5378-25G04061833375846