| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 39,80 $ | |
| 1 g | Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd. | 195,00 $ | |
| 5 x 1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 766,00 $ |
A propos de cet article
39,80 $
Nom du produit
Adenosine 5′-diphosphate monopotassium salt dihydrate, bacterial, ≥95%, powder
biological source
bacterial
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OP(OC[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O[C@H]1N2C3=C(N=C2)C(N)=NC=N3)(O)=O)(O)=O.[K+]
InChI
1S/C10H15N5O10P2.K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
ZNCWUOPIJTUALR-MCDZGGTQSA-M
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320), P2RY1(5028)
General description
Application
- in titration to determine complex I-supported respiration in permeabilized muscle fibers
- in titrations to determine ADP-stimulated respiratory kinetics
- in the preparation of ADP solution for measuring mitochondrial respiration
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% dry basis (enzymatic) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| biological source bacterial | biological source bacterial | biological source - | biological source - |
| Gene Information human ... HSP90AA1(3320), P2RY1(5028) | Gene Information human ... HSP90AA1(3320), P2RY1(5028) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosine 5′-diphosphate monopotassium salt dihydrate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| A5285-100MG | 04061832088662 |
| A5285-5X1G | 04061833375716 |
| A5285-1G | 04061835258154 |