| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 163,00 $ |
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 388,00 $ |
10 mg | Date d'expédition estimée le25 mai 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd. | 555,00 $ |
25 mg | Date d'expédition estimée le25 mai 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd. | 1 190,00 $ |
100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 4 120,00 $ |
A propos de cet article
163,00 $
Nom du produit
Aprotinine from bovine lung, lyophilized powder, 3-7 TIU/mg solid
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
3-7 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
solubility
H2O: >10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine lung | biological source bovine lung | biological source bovine lung | biological source bovine lung |
| Gene Information cow ... PTI(404172) | Gene Information cow ... PTI(404172) | Gene Information cow ... PTI(404172) | Gene Information cow ... PTI(404172) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form crystalline (fine) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility H2O: 5 mg/mL | solubility phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate)) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinine from bovine lung
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe