MilliporeSigma
Passer à
A3553
Acrylamide
suitable for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
137,00 $
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
452,00 $
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
766,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH2=CHCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
71.08
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
201-173-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605349
137,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Acrylic acid, ≤0.005% Insoluble in water
conductivity
≤10 μmho (35% solution)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
cation traces
Fe: ≤1 ppm, Mg: ≤3 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Acrylamide functions as a quencher of tryptophan fluorescence. Acrylamide along with bis-acrylamide crosslinks to form polyacrylamide gels, which is used to separate protein and other biomolecules. Bis-acrylamide is essential for crosslinking and acrylamide is required for the polymerization of monomers. Acrylamide alkylates SH groups of cysteine and ε-NH2 lysine residues of proteins during electrophoresis.
Application
Acrylamide has been used in the preparation of polyacrylamide gels.[1]
Other Notes
This substance has been tested against several types of hand protection for CE compliance. See Related Products to find the recommended gloves for handling this product.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A8887A9099A4058
form
powder
form
crystals
form
crystals
form
liquid
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Acrylic acid, ≤0.005% Insoluble in water
impurities
-
impurities
≤0.005% Acrylic acid content, ≤0.005% Water insolubles
impurities
-
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
mp
82-86 °C (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
mp
-
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
A3553-500G04061835542048
A3553-1KG04061835542031
A3553-100G04061835542024
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf