MilliporeSigma
Passer à
A1271
Adenosine 5′-monophosphate–Agarose
lyophilized powder
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
252,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106500
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
Biological source:
plant (Sea weed)
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
252,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
plant (Sea weed)
Quality Segment
form
lyophilized powder
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 5′-monophosphate Agarose (5′-AMP agarose) has been used in affinity chromatography to isolate β and gamma glutamate decarboxylase, which is important for controlling gamma-aminobutyric acid (GABA) synthesis in brain.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A3515A6888A2810
biological source
plant (Sea weed)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
≥1 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
A1271-1ML04061837769276
A1271-5ML04061837769283