MilliporeSigma
Passer à
A0966
4-Amino-1,8-naphthalimide
solid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
20 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
222,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.20
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
217-110-1
MDL number:
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
4-Amino-1,8-naphthalimide,
form
solid
Quality Segment
mp
360 °C
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)NC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H8N2O2/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(15)14-12(8)16/h1-5H,13H2,(H,14,15,16)
InChI key
SSMIFVHARFVINF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Amino-1,8-naphthalimide sensitizes cells to radiation-induced cell damage and enhances the cytotoxicity of 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
S6768588741487678
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
360 °C
mp
-
mp
38-41 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe