MilliporeSigma
Passer à
A0637
DL-2-Aminoadipic acid
≥99% (TLC), powder, gliotoxic
Synonyme(s) :
DL-α-Aminoadipic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
130,00 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
505,00 $
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
867,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
208-809-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
DL-2-Aminoadipic acid, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
196-198 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2b(24410)
Application
DL-2-Aminoadipic acid (AAA) has been used as an astrotoxin to kill astrocytes that prevent efficient integration of transplanted cells into the retina. It has also been used as a gliotoxin to study the effect of astrocytic swelling on the tortuosity.
Biochem/physiol Actions
DL-2-Aminoadipic acid (AAA) is a six-carbon homolog of glutamate and a gliotoxic compound. It is generally used to considerably reduce the number of astroglia in cerebellar cultures that acts as a model to study the mechanisms of a-aminoadipic acid induced glial toxicity.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
21770092591H3648
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Grin2b(24410)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
196-198 °C (lit.)
mp
260 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-2-Aminoadipic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c