MilliporeSigma
Passer à
92001
Ampliflu Red "easy to use" Kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 kit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 090,00 $
763,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Storage temp.:
2-8°C
763,00 $
Tarif1 090,00 $Économiser 30 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
Quality Segment
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm
storage temp.
2-8°C
General description
For the easy preparation of Ampliflu Red peroxidase substrate working solutions. Includes preweighed vials of Ampliflu Red and solvent (DMSO).
Legal Information
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
901014465962Z423491
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 5 mL
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • Ampliflu Red, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) 10 x 1
    FDS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
92001-1KT04061835183951