| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 302,00 $ | |
| 500 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 060,00 $ |
A propos de cet article
302,00 $
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
mp
117-121 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, alcohols: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 350 nm; λem 385 nm (Reaction product), λex 350 nm; λem 385 nm in chloroform
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
InChI key
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| mp 117-121 °C (lit.) | mp - | mp 117-121 °C (lit.) | mp - |
| solubility DMF: soluble, alcohols: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble | solubility acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless (Soluble in chloroform, methanol, and DMSO.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 350 nm; λem 385 nm (Reaction product), λex 350 nm; λem 385 nm in chloroform | fluorescence λex 333 nm; λem 416 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence λex 333 nm; λem 415 nm in methanol |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 64951-500MG | 04061832532813 |
| 64951-100MG | 04061832532806 |