| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 191,00 $ 143,25 $ |
25 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 624,00 $ |
A propos de cet article
143,25 $
Tarif191,00 $Économiser 25 %Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −48±2°, 24 hr, c = 1% in H2O
color
white to off-white
mp
169 °C ((336 °F ))
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChI key
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| form solid | form - | form solid | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 169 °C ((336 °F )) | mp - | mp - | mp - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactulose
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe