| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 301,00 $ 255,85 $ |
A propos de cet article
255,85 $
Tarif301,00 $Économiser 15 %Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
137-140 °C, 138-140 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NNCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-9-5-6-2-1-3-7(10)4-6;;/h1-4,9-10H,5,8H2;2*1H
InChI key
ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility deionized water: 8 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear |
| mp 137-140 °C | mp - | mp - | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 54880-5G-F | 04061833021781 |
| 54880-1G-F | 04061832574912 |