MilliporeSigma
Passer à
41009
Polyethylene glycol solution
12% PEG 8000 – Tris pH 8; 100 mM
Synonyme(s) :
Crystallization solution 34/Kit-No 02528, Polyethylene glycol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
259,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
51171641
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.28
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
PEG 8000 12% – Tris pH 8; 100 mM solution,
form
liquid
Quality Segment
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
  • Polymorphism of microcrystalline urate oxidase from Aspergillus flavus.: This study explores the polymorphic behaviors of urate oxidase crystals under various chemical environments, highlighting modifications in crystal morphology and stability in the presence of additives like polyethylene glycol (PEG) and pH buffers (Collings et al., 2010).
  • Crystallization and preliminary X-ray analysis of a recombinant Fab fragment in complex with 17beta-oestradiol.: Details the crystallization process of a Fab fragment bound with 17beta-oestradiol, utilizing a crystallization medium enriched with PEG 8000 and Tris buffer, analyzing its impact on crystal quality and data collection (Lamminmaki and Kankare, 2000).
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
11130
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.02 g/mL at 20 °C
density
1.03 g/mL at 20 °C
pH
8.0±0.2 ( in neat)
pH
8.0±0.2 ( in neat)
Still not finding the right product?
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Ryan McCormack et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 204(8), 2242-2256 (2020-03-13)
Type I IFNs play a complex role in determining the fate of microbial pathogens and may also be deleterious to the host during bacterial and viral infections. Upon ligand binding, a receptor proximal complex consisting of IFN-α and -β receptors
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
41009-100ML-F04061837797729