MilliporeSigma
Passer à
369A-1
Phosphohistone H3 (PHH3) Rabbit Polyclonal Antibody
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
219,00 $
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
219,00 $
0.1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
266,00 $
0.1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
266,00 $
7 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
458,00 $
7 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
458,00 $
0.5 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
561,00 $
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
806,00 $
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
806,00 $
25 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 460,00 $
25 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 460,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (369A-14), vial of 0.5 mL concentrate (369A-15), bottle of 1.0 mL predilute (369A-17), vial of 1.0 mL concentrate (369A-16), bottle of 7.0 mL predilute (369A-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Phosphohistone H3 (PHH3) is a core histone protein, which together with other histones, forms the major protein constituents of the chromatin in eukaryotic cells. In mammalian cells, phosphohistone H3 is negligible during interphase but reaches a maximum for chromatin condensation during mitosis.[1] Immunohistochemical studies showed anti-PHH3 specifically detected the core protein histone H3 only when phosphorylated at serine 10 or serine 28. Studies have also revealed no phosphorylation on the histone H3 during apoptosis.[2] Therefore, PHH3 can serve as a mitotic marker to separate mitotic figures from apoptotic bodies and karyorrhectic debris, which may be a very useful tool in the diagnosis of tumor grades, especially in CNS, skin, gyn., soft tissue, and GIST.[3][4][5]
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Phosphohistone H3 (PHH3) Positive Control Slides, Product No. 369S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
208A-7SAB570015804-789
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
MC83, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
369A-100841683105763
369A-180841683139447
369A-150841683139416
369A-17-RUO04061836533847
369A-10-RUO04061836533816
369A-14-RUO04061836568177
369A-170841683139430
369A-160841683139423
369A-18-RUO04061836533854
369A-140841683139409
369A-16-RUO04061836533830