MilliporeSigma
Passer à
285C
Fetal Hemoglobin Kit
Synonyme(s) :
Modified Kleihauer-Betke procedure.
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Le produit 285C n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
usage
sufficient for 50 manual assays
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for the acid elution of adult hemoglobin and the semi-quantitative determination of fetal hemaglobin in blood smears.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetal Hemoglobin Kit
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • Citrate Phosphate Buffer Concentrate 100 mL
    FDS
  • Acid Hematoxylin Solution 50 mL
    FDS
  • Eosin B Solution, 0.1% aqueous solution 50 mL
    FDS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Apprenez-en davantage sur l'étude clinique du sang, des organes hématopoïétiques et des maladies du sang, y compris sur le traitement et la prévention, ainsi que sur les colorants employés dans les analyses hématologiques.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
285C-1KT04054839149092