MilliporeSigma
Passer à
11635
Azomethine-H monosodium salt hydrate
solid, suitable for UV/Vis spectroscopy, p.a.
Azomethine-H monosodium salt hydrate
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 4-Hydroxy-5-(salicylideneamino)-2,7-naphthalenedisulfonic acid monosodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
150,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
313,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H12NNaO8S2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.40 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4100175
Form:
solid
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Azomethine-H monosodium salt hydrate, p.a.
grade
p.a.
Quality Segment
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
functional group
imine, sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
InChI key
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
Application
Azomethine-H monosodium salt hydrate is a complexing agent used to determine the concentration of boron in the aqueous solutions by the colorimetric method.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A3144219517178268
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
functional group
imine, sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review