MilliporeSigma
Passer à
08730
1,5-Diaminopentane dihydrochloride 1 M solution
Synonyme(s) :
1,5-Diaminopentane dihydrochloride solution, Additive Screening Solution 33/Kit-No 78374
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Numéro CAS:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
form
aqueous solution
density
1.03 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
InChI key
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
H35803-1G04061833793503
H35803-10G04061833793480
08730-1ML-F04061838652829