MilliporeSigma
Passer à
01409
Lithium potassium acetyl phosphate
purum p.a., ≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
Acetyl phosphate lithium potassium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
119,00 $
2.5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
415,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3COOP(O)(OK)(OLi)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.06
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
304-378-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5689718
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
powder
Solubility:
water: 25 mg/mL, clear, colorless
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C2H5O5P.K.Li/c1-2(3)7-8(4,5)6;;/h1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RLQMPLKXFIXRCV-UHFFFAOYSA-L
General description
Lithium potassium acetyl phosphate is an organometallic compound that is used as a phosphoryl group donor. It is commonly used in protein phosphorylation reactions.
Application
Lithium potassium acetyl phosphate has been used as a component of cocktail A in evaluating the activity of choline acetyltransferase in mice brain tissue homogenates.
Biochem/physiol Actions
Lithium potassium acetyl phosphate is suitable as a source of acetyl phosphate. It is suitable for reducing inorganic monophosphate by-product formation by replacing inorganic oligophosphates in phosphatase-catalyzed transphosphorylation.
Other Notes
Energy-rich compound for the regeneration of adenosine-5′-triphosphate, ATP, and other triphosphates[1]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A0262442682P0662
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥85% (elemental analysis)
assay
99%
assay
≥99.0%
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F))
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>100 °C (lit.)
mp
252.6 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium potassium acetyl phosphate
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe