Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 125,00 $ | |
| 2.5 L | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 482,00 $ |
A propos de cet article
125,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
concentration
4-8% in ethanol/diethyl ether
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
InChI key
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Application
Collodion solution is used:
- In the nitrocellulose treatment of working electrode in the tissue implanted biological oxygen sensor to prevent electrode poisoning.
- As a stabilizer in synthesizing silver nanoparticles (AgNPs) to prepare silver-based conductive printing ink.
- As a binder in the preparation of titanium powder by metallothermic reduction method.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| concentration 4-8% in ethanol/diethyl ether | concentration 2% in amyl acetate | concentration 4% | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collodion solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-61.6 °F - closed cup
flash_point_c
-52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Titanium powder production by preform reduction process (PRP).
Okabe TH, et al.
J. Alloy Compounds, 364(1-2), 156-163 (2004)
Real-time monitoring of brain tissue oxygen using a miniaturized biotelemetric device implanted in freely moving rats.
Bazzu G, et al.
Analytical Chemistry, 81(6), 2235-2241 (2009)
Nitrocellulose-stabilized silver nanoparticles as low conversion temperature precursors useful for inkjet printed electronics.
Nguyen BT, et al.
Journal of Materials Chemistry, 17(17), 1725-1730 (2007)
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 260290-100G | 04061826097212 |
| 09986-500ML | 04061836807894 |
| 09986-2.5L | 04061838658609 |