MilliporeSigma
Passer à
03439
N-Ethyldiisopropylamine solution
~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone, solution, suitable for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Diisopropylethylamine, DIPEA, Hünig’s base
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
250 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
156,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.24
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4124745
Form:
liquid
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
N-Ethyldiisopropylamine solution, suitable for peptide synthesis, ~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
form
liquid
Quality Segment
concentration
~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
impurities
≤0.2% water (KFT)
refractive index
n20/D 1.454
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Ethyldiisopropylamine (EDIA) reacts with monoactivated Michael acceptors to afford symmetrical sulfones.
Application
N,N-Diisopropylethylamine (DIPEA), also known as Hünig′s base, is a sterically hindered amine. It is commonly employed as a base in peptide synthesis. Additionally, DIPEA is also used in the Pd-catalyzed cross-coupling reactions, which include Heck coupling and Sonagashira coupling reactions.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
49621903440D125806
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.454
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.2% water (KFT)
impurities
<0.050% water
impurities
≤0.5% water
impurities
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
functional group
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter