MilliporeSigma
Passer à
02483
Éthanol
greener alternative
standard for GC
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-578-6
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Ce produit est uniquement vendu via des canaux hors ligne. Veuillez contacter le Service Clients.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
683 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.), n20/D 1.362
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
greener alternative category
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
L'éthanol est un liquide limpide et incolore qui peut être préparé par fermentation de certains glucides. C′est l′ingrédient principal des boissons alcoolisées et il est couramment utilisé en tant que solvant et qu′agent conservateur dans les produits pharmaceutiques. Comme solvant de substances destinées au contact cutané ou à la consommation par l′être humain, il est couramment utilisé dans les colorations, les parfums, les aromatisants et les médicaments. L′éthanol a un effet dépressif sur le système nerveux central (SNC) et est considéré comme une drogue en raison de ses effets psychoactifs. Le mode d'action de l'éthanol est complexe et il agit sur de nombreux systèmes dans le cerveau, son effet agoniste sur les récepteurs GABA étant l'activité la plus notable. Il sert également d'additif à l'essence et est principalement utilisé comme alternative au pétrole, car il peut réduire les émissions de CO et CO2 par rapport aux combustibles fossiles.Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme biocide en vertu des réglementations internationales sur les biocides, notamment, sans toutefois s'y limiter, le Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act de l'US EPA, le règlement sur les produits biocides de l'Union européenne, la réglementation de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada, le règlement sur les produits biocides de la Turquie et le Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act de la Corée (K-BPR).
Application
L′éthanol a été utilisé comme étalon interne dans l′analyse par GC-MS de la teneur en méthanol et en glycérol libre dans le biodiesel. Il peut avoir été utilisé comme étalon de référence dans l′analyse par GC de la teneur en éthanol dans la bière.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Other Notes
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Restrictions de vente.
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Éthanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Determination of ethanol in beer by direct injection gas chromatography: a comparison of six identical systems
Clarkson, S.P., Ormrod, I.H.L., Sharpe, F.R.
Journal of the Institute of Brewing, 101.3, 191-193 (1995)
Simultaneous gas chromatographic determination of methanol and free glycerol in biodiesel
Mittelbach, M., Roth, G; and Bergmann, A.
Chromatographia, 42.7, 431-434 (1996)
Cem Kuscu et al.
Nature biotechnology, 32(7), 677-683 (2014-05-20)
RNA-guided genome editing with the CRISPR-Cas9 system has great potential for basic and clinical research, but the determinants of targeting specificity and the extent of off-target cleavage remain insufficiently understood. Using chromatin immunoprecipitation and high-throughput sequencing (ChIP-seq), we mapped genome-wide
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
156906-10G04061838346247
156906-5G04061831809879
02483-5ML04061838617545
02483-1ML04061838617538