MilliporeSigma
Passer à
TX0280
Tétrahydrofurane
≥99.5% (GC), Meets ACS Specifications, General Reagents grade, contains 0.0140-0.0310% BHT as stabilizer
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
500 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
248,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
267,00 $
4 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 000,00 $
4 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 030,00 $
18.5 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 910,00 $
18.9 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
4 190,00 $
200 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
13 540,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
UNSPSC Code:
12191504
EC Index Number:
203-726-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102391
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
65-67 °C (lit.)
Vapor pressure:
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
248,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Tétrahydrofurane, Meets ACS Specifications GR ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
contains
0.0140-0.0310% BHT as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.005% Peroxide (as H2O2), ≤0.05% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.03%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
transition temp
flash point -21.5 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
TX0280P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Analysis Note
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.03% max
Form: Clear liquid
Peroxide (as H2O2): 0.005% max
Stabilizer (BHT): 0.0140-0.0310%
Water (H2O): 0.05% max
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.070251.09731RTC000088
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
expl. lim.
1.8-11.8 %
expl. lim.
1.8-11.8 %
expl. lim.
1.8-11.8 %
expl. lim.
1.8-11.8 %
mp
−108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tétrahydrofurane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
TX0280-704061839445666
TX0280-3104061839445598
TX0280-604061839445659
TX0280-1004061839445574
TX0280-804061839445673
TX0280-2004061839445581
TX0280P-104061839445697