Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 10 x 100 μL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 522,00 $ |
A propos de cet article
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
522,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidertechnique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Les lysosomes sont des organites membranaires qui contiennent une série d'enzymes capables de décomposer tous les types de matériaux biologiques, y compris les protéines, les acides nucléiques, les glucides et les lipides. Les lysosomes fonctionnent comme le système digestif de la cellule, servant à la fois à dégrader le matériel provenant de l'extérieur de la cellule et à digérer les composants obsolètes de la cellule elle-même.
Les colorants BioTracker pour lysosomes sont des colorants fluorescents permettant de visualiser la localisation et la morphologie des lysosomes dans les cellules vivantes. Les colorants s'accumulent dans l'environnement à pH faible des lysosomes, ce qui permet une coloration hautement spécifique des lysosomes sans nécessiter d'étape de lavage.
Le colorant BioTracker NIR633 pour lysosomes peut être détecté à l'aide du canal rouge Cy5. La fluorescence dépend des variations de pH des lysosomes.
Propriétés spectrales
Absorbance : 634 nm
Émission : 659 nm
Les colorants BioTracker pour lysosomes sont des colorants fluorescents permettant de visualiser la localisation et la morphologie des lysosomes dans les cellules vivantes. Les colorants s'accumulent dans l'environnement à pH faible des lysosomes, ce qui permet une coloration hautement spécifique des lysosomes sans nécessiter d'étape de lavage.
Le colorant BioTracker NIR633 pour lysosomes peut être détecté à l'aide du canal rouge Cy5. La fluorescence dépend des variations de pH des lysosomes.
Propriétés spectrales
Absorbance : 634 nm
Émission : 659 nm
Application
Colorant pour l'imagerie de cellules vivantes pour les organites cellulaires acides tels que les lysosomes.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Colorant pour cellules vivantes
Physical form
Liquide
Preparation Note
Conserver le colorant pour lysosomes BioTracker NIR633 à -20 °C. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture.
Analysis Note
Propriétés spectrales
Absorbance : 634 nm
Émission : 659 nm
Absorbance : 634 nm
Émission : 659 nm
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c