MilliporeSigma
Passer à
SCT034
Colorant BioTracker 574 Red HOCL
Live cell imaging dye for hypochlorous acid (HOCl) used to detect phagocytosis, inflammation and cellular apoptosis.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 x 20 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
945,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
945,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
La production d'acide hypochloreux (HOCl) par le système myéloperoxydase-H2O2-Cl- des phagocytes joue un rôle vital dans la capacité des cellules immunitaires à tuer un large éventail de pathogènes, notamment les bactéries et les virus. L'acide hypochloreux est l'une des diverses espèces réactives de l'oxygène (ERO ou ROS), parmi lesquelles on compte le radical hydroxyle (・OH), l'ion superoxyde (O2-・), le peroxyde d'hydrogène (H2O2), l'oxygène singulet (1O2), l'oxyde nitrique (・NO) et l'ion peroxynitrite (ONOO-).
Le colorant BioTracker 574 Red HOCL est une sonde fluorescente qui possède une excellente sélectivité vis-à-vis de l'acide hypochloreux (HOCl) dans les cellules vivantes. Ce colorant présente une réactivité rapide, un photoblanchiment lent et est adapté à l'imagerie de cellules vivantes en accéléré.
Propriétés spectrales
Absorbance : 553 nm
Émission : 574 nm
Application
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes par fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Physical form
Produit lyophilisé
Preparation Note
Conserver le colorant BioTracker 574 Red HOCL à -20 °C, avec un dessiccant et à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SCT036SCT043SCT033
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
SCT03404054839545672