MilliporeSigma
Passer à
SCC034
Cellules souches mésenchymateuses humaines (moelle osseuse)
Human mesenchymal stem cells derived from bone marrow that have a capacity for expansion in vitro while maintaining their potential for differentiation to multiple lineages including adipocytes, osteoblasts and chondrocytes.
Synonyme(s) :
Human Bone Marrow MSCs, Human Bone Marrow Multipotent Stem Cells, Human MSCs
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 vial
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 200,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
1 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable, cell differentiation: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Les cellules souches mésenchymateuses, également appelées cellules stromales de la moelle, sont définies comme une population de cellules progénitrices pluripotentes, adhérentes, dérivées de la moelle osseuse, ayant la capacité de se renouveler automatiquement et de se différencier en plusieurs lignées de cellules mésenchymateuses. Dans des cultures définies in vitro, il a été démontré que les cellules souches mésenchymateuses se différencient facilement en cellules spécifiques des lignées qui forment les tissus osseux, cartilagineux, adipeux, tendineux et musculaires.
Les cellules souches mésenchymateuses humaines (moelle osseuse) d'EMD Millipore sont isolées à partir de moelle osseuse humaine normale et sont cryoconservées au passage P2 pour assurer un phénotype optimal ainsi qu'une viabilité et une efficacité d'ensemencement sur plaques les plus élevées. Ces cellules prolifèrent en une monocouche de cellules adhérentes et ont montré une forte capacité d'expansion in vitro, tout en maintenant leur potentiel de différenciation en de multiples lignées, notamment en adipocytes, en ostéoblastes et en chondrocytes.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Biochem/physiol Actions
Cellules souches mésenchymateuses
Preparation Note
Les cellules souches mésenchymateuses humaines (moelle osseuse) doivent être conservées dans l'azote liquide. Les cellules sont garanties pour au moins 3 doublements de population sans que l'expression des marqueurs de surface cellulaire et le potentiel de différenciation ne soient affectés de manière significative.
Analysis Note
- Chaque tube contient au moins 1 × 10⁶ cellules viables au passage P2.
- La viabilité cellulaire est supérieure à 75 % à la décongélation et les cellules peuvent être cultivées pendant au moins 3 doublements de population après la première décongélation.
- Les donneurs de moelle osseuse ont été testés et sont négatifs pour le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C.
- Le caryotype apparaît normal en analyse cytogénétique.
- Les cellules ont été testées et sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
Other Notes
1 × 106 cellules souches mésenchymateuses de moelle osseuse humaine viables
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/restrictedcelluse. This product may not be: re-engineered or copied; used to make derivatives, modifications or functional equivalents; used to obtain patents or other IP claiming use of the product; used to develop, test, or manufacturer a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact [email protected].
Disclaimer
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SCC038SCR027SCC036
biological source
human
biological source
human
biological source
rat
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable, cell differentiation: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
dry ice
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c