| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 4 ea | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 123,00 $ |
A propos de cet article
123,00 $
material
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) plate
Quality Level
sterility
non-sterile
usage
Manual
packaging
pkg of 4 ea
manufacturer/tradename
MultiScreen®
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Plaques de filtration HTS (plaques dont la référence commence par "MS")
– Les plaques MultiScreenHTS sont spécialement conçues pour les applications à haut débit sur les stations de travail automatisées. La manipulation est facilitée par des parois latérales rigides et de grandes surfaces sont prévues pour les étiquettes à codes-barres. Chaque puits est scellé individuellement pour empêcher toute contamination croisée durant l'incubation, et le drain peut être retiré pour accéder aux filtres. Les plaques de filtration sont disponibles pour les plateformes de 96 et 384 puits avec un large choix de membranes et de plastiques.
– La conception de la nouvelle plaque de filtration à haut débit MultiScreen HTS+ de Millipore limite l'adsorption non spécifique et réduit notamment la variabilité de l'intensité du signal et du bruit de fond dans les criblages biochimiques.
Plaques de filtration classiques (plaques dont la référence commence par "MA")
– La conception multi-puits d'origine se révèle utile dans de nombreuses applications qui nécessitent l'immersion du filtre dans une plaque d'analyse. Grâce à leur conception unique et à leur drain facile à retirer, ces plaques sont idéales pour les tests du type Elispot, PAMPA, criblage cellulaire (migration, invasion ou chimiotaxie) ou pour les utilisateurs de lecteurs de plaques TopCount.
Accessoire : support de filtration sous vide MultiScreenHTS
– Le support de filtration sous vide MultiScreenHTS a été conçu spécialement pour les plaques de filtration MultiScreenHTS. L'association des deux assure des caractéristiques de filtration optimales et une intégration fluide aux systèmes automatisés.
Plaques d'analyse Millicell
– En plus du format de plaque d'analyse traditionnel, les plaques de filtration sont également disponibles avec des plateaux de culture cellulaire permettant de faire croître et d'analyser des lignées cellulaires adhérentes et en suspension. Les cellules cultivées sur des plaques de filtration se différencient mieux que celles cultivées sur des substrats en plastique classiques, ce qui donne des résultats plus proches des conditions in vivo. Cette association plaque de filtration/plaque de culture peut être utilisée pour divers tests cellulaires, notamment des criblages, des tests de toxicité et des tests de transport.
Physical form
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| material blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) plate | material aluminum (with non-stick, non-abrasion coating) | material aluminum (with non-stick, non-abrasion coating) | material aluminum (with non-stick, non-abrasion coating), aluminum housing |
| usage Manual | usage Manual | usage Manual | usage Manual |
| packaging pkg of 4 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| application(s) sample preparation | application(s) sample preparation | application(s) sample preparation | application(s) sample preparation |
| Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Articles
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| MACF09604 | 04053252268311 |