MilliporeSigma
Passer à
MABE897
Anti-ATRX Antibody
mouse monoclonal, 23C
Synonyme(s) :
ATRX, Transcriptional regulator ATRX, ATP-dependent helicase ATRX, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XNP, Znf-HX
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
666,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
23C, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, WB
Citations:
-
666,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB001906
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-ATRX, clone 23C, clone 23C, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
23C, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATRX(546)
General description
Le régulateur de la transcription ATRX (EC 3.6.4.12 ; UniProt P46100 ; également appelé alpha-thalassémie/syndrome de retard mental lié à l'X, ATRX hélicase ATP-dépendante, ATPase et hélicase ADN-dépendante, hélicase 2 liée à l'X, hélicase II liée à l'X, protéine nucléaire liée à l'X, XNP, hélicase doigt de zinc, Znf-HX) est codé par le gène PRF1 (également appelé ATR2, JMS, MRXHF1, RAD54, RAD54L, SFM1, SHS, XH2, XNP, ZNF-HX) (identifiant du gène : 546) chez l'être humain. Rad54 appartient à la famille SWI/SNF des protéines de remodelage de la chromatine. Rad54 subit une phosphorylation et une association à la matrice nucléaire et à la chromatine dépendantes du cycle cellulaire et joue un rôle dans la régulation des gènes pendant l'interphase et la mitose. Les mutations de la protéine ATRX sont associées à un syndrome de retard mental lié à l'X (XLMR), qui s'accompagne le plus souvent d'un syndrome d'alpha-thalassémie résultant de plusieurs changements dans la méthylation de l'ADN.
Poids réel (observé) : env. 283 kDa
Immunogen
Protéine recombinante correspondant à l'extrémité N-terminale de l'ATRX humaine.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter l'ATRX dans des extraits nucléaires de lymphocytes transformés par l'EBV (McDowell, T.L., et al. (1999). PNAS. 96(24):13983-13988).
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter la localisation nucléaire de l'ATRX dans des cellules HeLa et L929 (McDowell, T.L., et al. (1999). PNAS. 96(24):13983-13988).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-ATRX, clone 23C, est un anticorps dirigé contre la protéine ATRX pour une utilisation en western blotting et en immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Récepteurs nucléaires
Physical form
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : une concentration de 2,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'ATRX dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Other Notes
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MABE1798SAB4502258HPA001906
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... ATRX(546)
Gene Information
human ... ATRX(546)
Gene Information
human ... ATRX(546)
Gene Information
human ... ATRX(546)
clone
23C, monoclonal
clone
39F, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:10000, immunofluorescence: 1:100-1:500
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-ATRX, clone 23C
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c