MilliporeSigma
Passer à
EXTSV00A1
Électrovanne externe
Regulates feed water flow, for use with Milli-Q® IQ/IX systems
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
632,00 $
A propos de cet article
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41104200
632,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
Si une fuite est détectée, l'électrovanne externe coupe l'alimentation en eau à la source pour éviter toute inondation.
La vanne coupe l'alimentation en eau des systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 ou Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Application
Lorsqu'elle est raccordée à un détecteur de fuite, cette électrovanne externe empêche toute inondation.
Features and Benefits
Protège le laboratoire contre les dégâts des eaux.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
ZLXL00ESVZFDISTPA1MPGP002A1
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IQ 7005
compatibility
for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Électrovanne externe