| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 737,00 $ |
A propos de cet article
737,00 $
Nom du produit
Vitronectine, protéine humaine purifiée,
biological source
human
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
1 μg/mL (cell attachment assays)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... VTN(7448)
General description
Liaison à l'héparine. Active dans l'adhésion de cellules MG63.
Application
Physical form
Preparation Note
Pendant le transport, de petits volumes de produit peuvent parfois être piégés dans le sceau du flacon de produit. Pour les produits dont le volume est inférieur ou égal à 200 µL, il est recommandé de tapoter doucement le flacon sur une surface dure, ou de le centrifuger brièvement dans une centrifugeuse de paillasse, afin de déloger tout liquide contenu dans le bouchon du flacon.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human plasma |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| concentration 1 mg/mL | concentration 0.5 mg/mL | concentration - | concentration - |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay >95% | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form solution | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vitronectine, protéine humaine purifiée
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Protocoles
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| CC080 | 04053252590238 |