| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 39,10 $ |
250 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 64,40 $ |
1 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 205,00 $ |
25 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 220,00 $ |
50 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 5 550,00 $ |
A propos de cet article
39,10 $
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
autoignition temp.
336 °C
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
transition temp
flash point 157 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=CC(=O)C(C1=O)C(=O)C)C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
InChI key
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (acidimetric) | assay - | assay ≥97.0% (acidimetric) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| bp 270 °C/1013 hPa | bp - | bp 350 °C/1013 hPa | bp - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| mp 109-111 °C | mp 280-285 °C | mp 230-232 °C | mp 235 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dehydroacetic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F
flash_point_c
157 °C