| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 47,60 $ | |
| 1 L | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 88,20 $ |
A propos de cet article
47,60 $
vapor pressure
7.06 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
305 °C
potency
2590 mg/kg LD50, oral (Rat), 2884 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-5.5 % (v/v)
bp
130-133 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 41 °C
solubility
16.4 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC(C)C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.808
Identity (IR): passes test
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay ≥99% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 16.4 g/L | solubility - | solubility 14.1 g/L | solubility - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| bp 130-133 °C/1013 hPa | bp 132 °C (lit.) | bp 117-118 °C | bp 117-118 °C |
| density 0.81 g/cm3 at 20 °C | density 0.802 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.801 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.801 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-2-pentanol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
hcodes
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 8058040100 | 04022536387543 |
| 8058049999 | 04022536387567 |
| 8058041000 | 04022536387550 |