MilliporeSigma
Passer à
8.02413
Methyl chloroacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl chloroacetate, Chloroacetic acid methyl ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
50,90 $
1 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
110,00 $
82,50 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H5ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.52
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
202-501-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
50,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
6.9 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C
potency
107 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
4.6-18.5 % (v/v)
pH
4.6 (20 °C, 28 g/L in H2O)
bp
130-132 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
transition temp
flash point 52 °C (DIN 51758)
solubility
51.6 g/L (slow decomposition)
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClCC(=O)OC
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI key
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.234 - 1.236
Identity (IR): passes test
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
8.2029335840294632
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99%
assay
97%
solubility
51.6 g/L (slow decomposition)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
-
bp
130-132 °C/1013 hPa
bp
-
bp
143 °C (lit.)
bp
67 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
802413100004022536373355
802413010004022536373348
802413999904022536373362