MilliporeSigma
Passer à
73065BC
GDS OTV Rotor and Locking Ring Set
BioControl, For use with GDS OTV Insert
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116135
NACRES:
NC.81
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73065
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
Application
PCR
Other Notes
  • OTV rotor
  • OTV locking ring