MilliporeSigma
Passer à
69740
pET-21a(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
Synonyme(s) :
cloning vector, expression vector, vector
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
386,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
386,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
697416974469739
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
With our protein expression platforms, you can choose the proteins you purify to answer the precise biological questions you’re tackling. Don’t let limitations like solubility, yield, or toxicity influence your choice of proteins to study. With the expertise of Novagen®, the household name in cloning and recombinant protein expression technology, we make it possible to elucidate meaningful functions of even the most intractable gene products.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
69740-307790788052652