MilliporeSigma
Passer à
12-349
Anticorps de chèvre anti-IgG de souris, conjugué à la HRP
Upstate®, from goat
Synonyme(s) :
Anticorps anti-IgG de chèvre, Anticorps de chèvre anti-IgG de souris, conjugué à la HRP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
500 μg
Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
357,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
318
357,00 $
Expédition prévue aujourd'huiDétails
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire, et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Immunogen
IgG entière de souris hautement purifiée.
Application
Applications de recherche supplémentaires
ELISA et Immunohistochimie :
Il est recommandé d'utiliser une dilution de travail au 1/10 000e-1/40 000e en ELISA et au 1/500e-1/2 000e en immunohistochimie.
La dilution optimale de l'anticorps pour les autres applications doit être déterminée par le chercheur.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'anticorps de chèvre anti-IgG de souris, conjugué à la HRP, est un anticorps dirigé contre l'IgG de souris, à utiliser en ELISA, IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Biochem/physiol Actions
Reconnaît l'IgG de souris, à la fois les chaînes lourdes et légères.
Physical form
IgG polyclonale de chèvre purifiée et conjuguée à la peroxydase de raifort, lyophilisée dans un tampon contenant du phosphate de potassium à 0,02 M, du NaCl 0,15 M, pH 7,2, 10 mg/ml de BSA et 0,01 % de sulfate de gentamicine.
Réhydratation : Ajouter 500 µl d'eau distillée stérile contenant 50 % de glycérol, afin d'obtenir une solution-mère à 1 mg/ml.
Preparation Note
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Analyse par western blotting :
convient au western blotting (dot blot) à une dilution au 1/1 000e-1/4 000e.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
12-34812-342AP181P
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
species reactivity
sheep
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
biological source
goat
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
goat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Articles
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.