MilliporeSigma
Passer à
1.18348
Kjeldahl tablets
weight 3.5 g (tablet)without addition of Se and Hg
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
250 tabs
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
381,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352402
381,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupéeDemander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
tablet
Quality Level
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
weight
3.5 g (tablet)without addition of Se and Hg
storage temp.
no temp limit
General description
(without addition of Se and Hg) 3.5 g/tablet
Application
  • Health risk assessment of arsenic in Realgar and NiuHuangJieDu Tablets based on pharmacokinetic study: This research utilizes Kjeldahl tablets to determine the nitrogen content in pharmaceutical compounds, specifically assessing the health risks associated with arsenic levels in traditional Chinese medicine. This study underlines the critical application of Kjeldahl analysis in ensuring the safety and efficacy of pharmaceutical products (Wu et al., 2018).
  • Application of infrared spectroscopy technique to protein content fast measurement in milk powder based on support vector machines: This study illustrates the use of Kjeldahl tablets for rapid protein quantification in milk powder, employing infrared spectroscopy enhanced by machine learning algorithms. The research highlights the effectiveness of Kjeldahl nitrogen analysis in food science, ensuring quality control and nutritional assessment in dairy products (Wu et al., 2008).
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.153481.184691.16469
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
weight
3.5 g (tablet)without addition of Se and Hg
weight
5 g (tablet)without addition of Se and Hg
weight
-
weight
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Articles
Ce test de l'azote total en kit est plus rapide, plus sûr, plus précis et moins cher que la méthode traditionnelle. Le test en kit dédié à l'analyse de l'azote total a été développé dans le but de proposer aux utilisateurs une méthode de test unique pour le dosage du taux d'azote total dans les eaux de procédés et les eaux usées.
Water quality can impact the accuracy of the Kjeldahl method. Avoid contaminants and assure results by selecting the optimal water purification solution.
Explore the Total Nitrogen Analysis kit for rapid, precise measurement of total nitrogen in water and wastewater, supporting reliable environmental monitoring.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
118348025004022536897349