| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 270,00 $ | |
| 2.5 L | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 960,00 $ |
A propos de cet article
270,00 $
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99.3% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
200 nm, ≥20%, 210 nm, ≥55%, 220 nm, ≥80%, 228 nm, ≥90%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 200 nm Amax: ≤0.70, λ: 210 nm Amax: ≤0.26, λ: 220 nm Amax: ≤0.10, λ: 228 nm Amax: ≤0.05, λ: 245 nm Amax: ≤0.01
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Cloning, Expression, Characterization and Immobilization of a Recombinant Carboxylesterase from the Halophilic Archaeon, Halobacterium salinarum NCR-1 : cette étude porte sur la caractérisation et l'immobilisation d'une carboxylestérase recombinante, utilisant le n-heptane comme solvant dans les dosages de l'activité enzymatique, et met en évidence ses applications potentielles en biocatalyse et dans divers procédés industriels (Ortega-de la Rosa et al., 2024).
- Biomonitoring of volatile organic compounds and organophosphorus flame retardants in commercial aircrews after "fume and smell events" : la recherche exploite le n-heptane dans des méthodes d'analyse dédiées à la détection de composés organiques volatils, mettant en avant son importance pour les études de santé environnementale et la surveillance de la qualité de l'air (Weiss et al., 2024).
- Exploring Deactivation Reasons of Biomass-Based Phosphorus-Doped Carbon as a Metal-Free Catalyst in the Catalytic Dehydroaromatization of n-Heptane : cet article scientifique examine la désactivation des catalyseurs lors du procédé de déshydroaromatisation du n-heptane, ce qui apporte des informations sur la conception et l'optimisation de catalyseurs en synthèse chimique (Yu et al., 2024).
- Reversible solvent interactions with UiO-67 metal-organic frameworks : l'étude explore les interactions du n-heptane avec des cadres métallo-organiques, démontrant ainsi son application dans la science des matériaux et les procédés de récupération des solvants (Goodenough et al., 2024).
- Capillary electrokinetic chromatography for chiral separation of potential SARS-CoV-2 3CL protease inhibitors : cette recherche exploite le n-heptane en électrophorèse capillaire pour la séparation chirale de composés pharmaceutiques, mettant en évidence son rôle dans la mise au point de médicaments et la chimie analytique (Brier et al., 2024).
Analysis Note
Résidu d′évaporation : ≤ 0,0002 %
Eau : ≤ 0,005 %
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acidité : ≤ 0,0001 méq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 méq/g
Fluorescence (sous forme de quinine à 254 nm) : ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (sous forme de quinine à 365 nm) : ≤ 1,0 ppb
Transmission (à 200 nm) : ≥ 20 %
Transmission (à 210 nm) : ≥ 55 %
Transmission (à 220 nm) : ≥ 80 %
Transmission (à 228 nm) : ≥ 90 %
Transmission (à partir de 245 nm) : ≥ 98 %
Absorbance (à 200 nm) : ≤ 0,70
Absorbance (à 210 nm) : ≤ 0,26
Absorbance (à 220 nm) : ≤ 0,10
Absorbance (à 228 nm) : ≤ 0,05
Absorbance (à partir de 245 nm) : ≤ 0,01
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.3% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.3% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| solubility 0.05 g/L | solubility - | solubility 0.05 g/L | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities ≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.005% Water, ≤0.0002 meq/g Alkalinity | impurities - | impurities ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water | impurities ≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water, ≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Heptane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
hcodes
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 1043660500 | 04022536050461 |
| 1043662500 | 04022536050485 |