MilliporeSigma
Passer à
1.02402
Sulfate d′éthylènediammonium de fer(II)
Volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Sulfate d’éthylènediammonium de fer(II)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
80 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
633,00 $
80 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
633,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
264-357-6
NACRES:
NA.24
633,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupéeDemander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur.
form
solid
technique(s)
titration: suitable
pH
4.0 (25 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
170 g/L
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=S(=O)(O)O.O.[FeH2].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.Fe.H2O4S/c3-1-2-4;;1-5(2,3)4/h1-4H2;;(H2,1,2,3,4)/q;+3;
InChI key
WAYQJNDEVYLLFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Le sulfate d'éthylènediammonium et de fer(II), étalon volumétrique est produit dans des conditions rigoureuses et mesuré avec la plus grande fiabilité possible. Sa fraction massique est déterminée par titrage potentiométrique et il est qualifié dans un laboratoire accrédité DIN EN ISO/CEI 17025.
Rendez-vous sur Certificats ISO et auto-évaluations qualité des sites pour consulter les certificats d'accréditation actuels.
Téléchargez votre certificat sur le site http://www.sigma-aldrich.com pour visualiser les valeurs certifiées, y compris l'incertitude et la date d'expiration.
Application
Ce produit est utilisé comme matériau de référence certifié (MRC) pour l'étalonnage des solutions volumétriques dans les titrages d'oxydoréduction, conformément aux pharmacopées USP et Ph. Eur.
Features and Benefits
  • Fourni sous forme solide dans un flacon de verre sécurisé afin de garantir sa stabilité pendant toute sa durée de conservation, jusqu'à l'ouverture du flacon
  • Matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034
  • Matériau ultrapur dont la traçabilité métrologique peut être établie jusqu'aux matériaux de référence du NIST
  • Qualifié dans un laboratoire accrédité DIN EN ISO/CEI 17025
  • Conforme au chapitre "Réactifs" des pharmacopées USP et Ph. Eur.
  • Produit de grande qualité garantissant la justesse des titrages
  • Certificat d'analyse fourni
Packaging
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003, par exemple). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
2035051.03963414913
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solid
form
crystalline
form
crystalline, solid
form
solid
solubility
170 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bulk density
600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
pH
4.0 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Articles
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
La détermination du titre ou la standardisation d'une solution de titrage est essentielle à l'obtention de résultats de titrage fiables et exacts. Des solutions de haute qualité vérifiées au moyen d'étalons de grande qualité sont la base de procédures de détermination fiables.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
102402008304054839568695
102402008004022536555782
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf