MilliporeSigma
Passer à
SYNC102443
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 24/40, L 300 mm
Synonyme(s) :
Synthware C102443, distilling column, fractional column
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
133,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C102443
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS24/40
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C102443
L
300 mm
General description
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SYNC101075SYNC101100SYNC101420
manufacturer/tradename
Synthware C102443
manufacturer/tradename
Synthware C101075
manufacturer/tradename
Synthware C101100
manufacturer/tradename
Synthware C101420
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
L
300 mm
L
75 mm
L
100 mm
L
120 mm
Still not finding the right product?
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
SYNC102443-1EA04061832190143