Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule linéaire :
2NaNH2 · (CH3)3CONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.13
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
technical
concentration
~0.8 M in THF (suspension)
density
0.92 g/mL at 20 °C
SMILES string
[NH2-].[NH2-].[Na+].[Na+].[Na+].CC(C)(C)[O-]
Other Notes
Complex base employed to generate carbanions