• 2026-05-03T08:00+00:00
  • bvseo_fps, prod_bvrr, vn_firebird_3.1.50
  • cp_1, bvpage1
  • loc_en_US, P1484SIGMA, prd, sort_relevancy
  • co_noreviews, co_noquestions, tv_0, tr_0
  • Produits
    • Chimie analytique
      • Chromatographie analytique
        • Seringues analytiques
        • Flacons/fioles analytiques
        • Adsorbants à base de carbone
        • Étalons pour la chromatographie
        • Colonnes, accessoires et adsorbants de CPG/GC
        • Tampons de HPLC
        • Colonnes HPLC
        • Milieux et accessoires pour LPLC
        • Purge et piégeage
        • Solvants
        • Plaques de CCM/TLC et adsorbants
      • Réactifs analytiques
        • Acides
        • Seringues analytiques
        • Flacons/fioles analytiques
        • Alcalins caustiques et bases
        • Réactifs de chromatographie et de spectroscopie
        • Tests colorimétriques et titrimétriques en kit
        • Indicateurs
        • Réactifs Karl Fischer
        • Étalons pour titrage Karl Fischer
        • Métaux
        • Bandelettes pH, papiers pH, lecteurs et accessoires pour la mesure du pH
        • Sels
        • Solvants
        • Instruments, tests en kits et accessoires pour la photométrie Spectroquant
        • Bandelettes, papiers et lecteurs
        • Réactifs de titrage
      • Préparation d'échantillons analytiques
        • Dispositifs et tubes pour le contrôle de l'air
        • Supports filtres de laboratoire
        • Filtres membranes Millipore<sup>®</sup> pour le laboratoire
        • Filtres pour seringue Millex<sup>®</sup>
        • Purge et piégeage
        • Extraction en phase solide (SPE) et QuEChERS
        • Microextraction en phase solide (SPME)
        • Colonnes, résines et accessoires d'extraction liquide-liquide sur support solide (SLE)
      • Sécurité au laboratoire
        • Détergents et produits nettoyants pour matériel de laboratoire
        • Manipulation en toute sécurité
        • Accessoires de sécurité
        • Absorption des déversements accidentels
      • Photométrie et tests chimiques rapides
        • Tests colorimétriques et titrimétriques en kit
        • Bandelettes pH, papiers pH, lecteurs et accessoires pour la mesure du pH
        • Instruments, tests en kit et accessoires pour la photométrie
        • Bandelettes, papiers et lecteurs
        • Solutions de turbidimétrie pour une analyse précise des eaux usées
      • Matériaux de référence
        • Étalons d'acides aminés, de peptides et de protéines
        • Étalons de biomarqueurs et de métabolites
        • Étalons de cannabis
        • Étalons de glucides
        • Matériaux de référence certifiés
        • Étalons de chromatographie
        • Étalons d'additifs alimentaires
        • Étalons de composés alimentaires et cosmétiques
        • Étalons pour l'ICP et l'AAS
        • Mélanges étalons d'impuretés élémentaires inorganiques
        • Étalons pour la chromatographie ionique
        • Étalons pour titrage Karl Fischer
        • Étalons de lipides
        • Étalons de matériaux à matrice
        • Matériaux de référence de microbiologie
        • Étalons de polluants organiques
        • Étalons de pesticides
        • Étalons pétrochimiques
        • Étalons pharmaceutiques
        • Médicaments, drogues illicites et biomarqueurs diagnostiques
        • Étalons des instituts de métrologie et des pharmacopées
        • Étalons de propriétés physiques et chimiques
        • Étalons phytochimiques
        • Étalons de vitamines
    • Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
      • Culture cellulaire 3D
        • Hydrogels
        • Organoïdes
        • Soutien
      • Réactifs de culture cellulaire sans composant d'origine animale
      • Analyse cellulaire
        • Équipement de comptage cellulaire
        • Analyse de la santé cellulaire
        • Instruments d'imagerie cellulaire
        • Kits d'isolement d'organites cellulaires
        • Tests d'invasion et de migration cellulaire
        • Réactifs d'imagerie de la cellule vivante
      • Milieux et tampons de culture cellulaire
        • Milieux et nutriments de culture cellulaire pour les bioprocédés
        • Milieux et tampons de culture cellulaire liquides pour le bioprocessing
        • Milieux et tampons classiques
        • Produits de culture cellulaire "GMP" ; sur mesure
        • Milieux de culture végétale
      • Réactifs et suppléments de culture cellulaire
        • Albumines et protéines de transport
        • Acides aminés
        • Antibiotiques
        • Facteurs d'adhérence
        • Suppléments recombinants pour les bioprocédés
        • Glucides (hydrates de carbone)
        • Réactifs de dissociation cellulaire
        • Réactifs de congélation de cellules
        • FBS - Sérum de veau fœtal
        • Facteurs de croissance et cytokines
        • Hormones
        • Sérum humain
        • Autres sérums
        • Réactifs de culture végétale
        • Sérums
        • Suppléments pour la culture cellulaire
        • Vitamines
      • Lignées cellulaires et culture cellulaire spécialisée
        • Lignées cellulaires pour le bioprocessing
        • Lignées de cellules de mammifères
        • Milieux pour embryons de souris
        • Cellules primaires
        • Cellules souches
      • Filtration stérilisante de milieux de culture pour le laboratoire et matériel de culture
        • Matériel de culture cellulaire
        • Filtres pour seringue Millex<sup>®</sup>
        • Inserts et plaques de culture cellulaire Millicell<sup>®</sup>
        • Filtres stérilisants Millipore<sup>®</sup>
        • Plaques de filtration MultiScreen<sup>®</sup>
        • Filtres sous vide Stericup<sup>®</sup> (en anglais)
    • Chimie et produits biochimiques
      • Acides aminés, résines et réactifs pour la synthèse peptidique
      • Produits biochimiques
        • Agarose
        • Acides aminés
        • Antibiotiques
        • Avanti Research™, une marque de la société Croda
        • Tampons biologiques
        • Glucides
        • Agents chélatants et réducteurs
        • Coenzymes
        • Détergents
        • Lipides
        • Glycoconjugués
        • Produits biochimiques et réactifs de grande pureté
        • Kits de dosage du métabolisme
        • Banques de métabolites
        • Produits naturels
        • Nucléosides et nucléotides
        • Vitamines
      • Synthons ("blocs de construction" ;)
        • Synthons fluorés
        • Hétérocycles halogénés
        • Synthons hétérocycliques
        • Synthons organiques
      • Catalyseurs
        • Catalyseurs et ligands de Buchwald
        • Catalyseurs d'activation de liaisons C-H
        • Catalyseurs et ligands chiraux
        • Catalyseurs de couplage croisé
        • Catalyseurs d'hydrogénation
        • Catalyseurs inorganiques
        • Complexes et ligands NHC
        • Métathèse d'oléfines
        • Organocatalyseurs
        • Catalyseurs à transfert de phase
        • Ligands phosphine
        • Photocatalyseurs
        • Catalyseurs à base de métaux de transition
      • Biologie chimique
        • Glucides
        • Outils de biologie chimique
        • Réactifs de chimie click
        • Agents de couplage
        • Building blocks d'agents de dégradation des protéines
      • Synthèse chimique
        • Acides boroniques et dérivés
        • Réactifs de formation de liaisons C-C
        • Auxiliaires chiraux
        • Réactifs de couplage et nucléosides
        • Réactifs de Grignard
        • Réactifs d'halogénation
        • Réactifs organoaluminiques
        • Réactifs organolithiens
        • Réactifs organosiliciés
        • Réactifs organostanniques
        • Réactifs organozinciques
        • Réactifs d'oxydation
        • Réactifs de protection/déprotection
        • Agents réducteurs
      • Arômes et parfums
      • Formulation
        • Formulation pharmaceutique
        • Matériaux en granules
        • Excipients pour vos applications liquides
        • Stabilisateurs de protéines
        • Formulations semi-solides
        • Formulation de formes solides
      • Produits chimiques de laboratoire
        • Absorbants et adsorbants
        • Acides
        • Alcalins caustiques et bases
        • Dessiccants
        • Adjuvants de filtration et médias de filtration
        • Indicateurs
        • Métaux
        • Sels
        • Solvants
      • Sécurité au laboratoire
        • Détergents et produits nettoyants pour matériel de laboratoire
        • Manipulation en toute sécurité
        • Accessoires de sécurité
        • Absorption des déversements accidentels
      • Écuries d'isotopes
      • Outils pour la synthèse
        • Synthèse chimique automatisée
        • Criblage à haut débit
        • Photoréacteurs
        • Électrosynthèse
    • Clinique et diagnostic
      • Groupage sanguin
        • Réactifs finis de groupage sanguin
        • Réactifs intermédiaires FFMU (For Further Manufacturing Use)
      • Cellule Marque™
        • Lames de contrôle Cellule Marque™
        • Systèmes de détection et réactifs auxiliaires Cell Marque™
        • Anticorps primaires Cell Marque™
      • Membranes à flux latéral
      • Conservateurs ProClin™
      • Diagnostic de tissus
        • Colorants pour la bactériologie
        • Milieux de séparation cellulaire
        • Colorants pour la cytologie
        • Colorants lyophilisés et colorants certifiés
        • Colorants pour l'hématologie
        • Colorants pour l'histologie
        • Réactifs universels pour le diagnostic de tissus
    • Filtration
      • Filtres pour la concentration
        • Dispositifs Amicon<sup>®</sup> (en anglais)
        • Filtres à centrifuger
      • Papiers filtres
      • Filtration pour le bioprocessing
        • Filtration de tampons
        • Supports filtres et systèmes de clarification
        • Carters de filtration
        • Filtration stérilisante finale et remplissage final
        • Filtres à gaz et filtres évent
        • Testeurs d'intégrité des filtres
        • Filtration de milieux de culture
        • Préfiltres et contrôle de la biocharge
        • Filtres stérilisants
        • Supports filtres et systèmes pour la filtration de virus
        • Filtres pour virus
      • Supports filtres de laboratoire
      • Membranes de filtration pour le laboratoire
        • Filtres membranes
        • Filtres membranes Millipore<sup>®</sup>
      • Filtres pour seringue pour le laboratoire
        • Filtres pour seringue
        • Filtres pour seringue Millex<sup>®</sup>
      • Plaques de filtration MultiScreen<sup>®</sup>
      • Unités de filtration stérilisante pour le laboratoire
        • Filtres stérilisants Millipore<sup>®</sup>
        • Filtres sous vide Stericup<sup>®</sup> (en anglais)
      • Filtres sous vide
    • Produits alternatifs plus écologiques
    • Microbiologie industrielle
      • Surveillance environnementale &amp; ; simulation de remplissages aseptiques
      • Contrôle de l'hygiène
      • Milieux de culture microbiologique
      • Matières premières pour milieux de culture microbiologique
      • Filtration microbienne
      • Tests d'identification microbienne et réactifs biochimiques
      • Étalons pour la microbiologie
      • Kits, instruments et consommables pour la détection de pathogènes
      • Essai des pyrogènes
      • Dispositifs de test pour indicateurs de qualité
      • Consommables, milieux et instruments pour l'essai de stérilité
    • Automatisation de laboratoire
      • Station de travail d'analyse automatisée AAW™
    • Matériel de laboratoire
      • Culture cellulaire et cryogénie
        • Matériel de culture cellulaire
        • Stockage cryogénique
        • Inserts et plaques de culture cellulaire Millicell<sup>®</sup>
      • Filtration
        • Filtres à centrifuger
        • Filtres membranes
        • Papiers filtres
        • Supports filtres de laboratoire
        • Filtres pour seringue
        • Filtres sous vide
        • Dispositifs Amicon<sup>®</sup> (en anglais)
        • Filtres pour seringue Millex<sup>®</sup>
        • Filtres membranes Millipore<sup>®</sup>
        • Filtres stérilisants Millipore<sup>®</sup>
        • Plaques de filtration MultiScreen<sup>®</sup>
        • Filtres sous vide Stericup<sup>®</sup> (en anglais)
      • Verrerie
      • Équipement de laboratoire
        • Soldes
        • Centrifugation
        • Broyeurs et homogénéiseurs
        • Agitation et mélange pour le laboratoire
        • Réfrigérateurs et congélateurs
        • Purification de l'eau
      • Partenaires spécialisés dans le matériel de laboratoire
        • Produits Brand<sup>®</sup>
        • Produits Corning<sup>®</sup>
        • Produits Cytiva™
        • Produits DWK
        • Produits Eppendorf<sup>®</sup>
        • Excel Scientific Products
      • Manipulation et distribution des liquides
      • Lames et chambres de microscope
      • Matériel et équipement pour PCR
      • Plaques
        • Inserts et plaques de culture cellulaire Millicell<sup>®</sup>
        • Plaques de filtration MultiScreen<sup>®</sup>
        • Plaques à fond plein MultiScreen<sup>®</sup>
      • Manipulation d'échantillons
        • Broyeurs et homogénéiseurs
        • Récipients de laboratoire et stockage
        • Étiquettes de laboratoire
        • Recueil d'échantillons pour le laboratoire
        • Agitation et mélange pour le laboratoire
      • Films, feuilles et rubans de scellage
      • Septa
    • Science des matériaux
      • Matériaux biomédicaux
        • Bio-impression 3D
        • Polymères biomédicaux
        • Kits de formulation pour l'administration de médicaments
        • Polymères hydrophiles
        • Polymères hydrophobes
        • Polyéthylène glycol (PEG et PEO)
        • Microsphères et nanoparticules de polymères
        • Outils de polymérisation
      • Produits électroniques
        • Nanomatériaux à base de carbone
        • Produits chimiques et agents de gravure utilisés en électronique
        • Nanomatériaux inorganiques et métalliques
        • Cristaux liquides
        • Produits OLED et PLED
        • Transistors OFET et biocapteurs
        • Produits photoniques et optiques
        • Produits électroniques imprimés
        • Auto-assemblage et impression par contact
        • Produits à base de silicone
        • Polymères intelligents et de spécialité
        • Substrats et composants électroniques
      • Matériaux destinés au secteur de l'énergie
        • Matériaux pour batterie
        • Chalcogénures
        • Membranes et matériaux pour piles à combustible
        • Métaux et alliages de haute pureté
        • Sels de grande pureté
        • Oxydes et céramiques
        • Points quantiques
        • Matériaux pour l'énergie solaire
        • Précurseurs de dépôt en solution et en phase vapeur
    • Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
      • Clonage et expression
        • Clonage moléculaire et expression protéique
        • Transfection
      • Épigénétique
      • Édition du génome et génomique fonctionnelle
        • Méthode CRISPR et édition génomique
        • Criblage génétique
        • Banques ARNi
        • Clones ARNi individuels
      • Microbiome
      • Préparation de banques NGS
      • Électrophorèse et hybridation d'acides nucléiques
        • Électrophorèse, transfert et quantification d'acides nucléiques
        • Marquage d'acides nucléiques
      • Purification d'acides nucléiques
        • Purification d'ADNg
        • Purification d'ADN plasmidique
        • Purification de produits de réaction
        • Purification d'ARN
      • Oligos, sondes de qPCR et peptides
        • Oligos d'ADN et sondes qPCR, pré-conçus et personnalisés
        • Oligos d'ARN, duplex de pARNi et contrôles, pré-conçus et personnalisés
        • Peptides personnalisés
      • PCR et amplification
        • Réactifs pour PCR Kapa Biosystems
        • Kits et réactifs pour PCR
        • Matériel et équipement pour PCR
        • Amplification de génomes entiers
      • Produits Roche<sup>®</sup> Life Science
    • Développement et fabrication de mAb
      • Découverte de médicaments à base d'anticorps
        • Identification de leads d'anticorps thérapeutiques
        • Développement préclinique
        • Découverte de cibles
      • Caractérisation et contrôle qualité
        • Analyse des agrégats
        • Analyse de la masse intacte
        • Cartographie peptidique
        • Analyse des modifications post-traductionnelles
        • Détermination du titre
      • Développement de procédés et fabrication des mAb
        • Traitement en aval (DSP)
        • Formulation, remplissage final et finition
        • Traitement en amont (USP)
    • Développement et production d'ARNm
      • Analyse et contrôle qualité de l'ARNm
      • Développement d'ARNm
      • Production d'ARNm et formulation
      • Recherche sur l'ARNm
    • Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
      • Principes actifs pharmaceutiques (API)
        • Produits chimiques pour le traitement des API
        • Folates
        • Notre offre de principes actifs (API)
      • Matières premières pour le bioprocessing et la formulation
        • Milieux et tampons de culture cellulaire liquides pour le bioprocessing
        • Ajustement du pH et tampons
        • Nettoyage en place (NEP)
        • Produits chimiques pour le downstream processing et la formulation
        • Endonucléase
        • Produits chimiques de haute qualité pour la fabrication d'ARNm
        • Produits chimiques pour l'upstream processing
      • Culture cellulaire pour les bioprocédés
        • Milieux de culture cellulaire pour les bioprocédés
        • Lignées cellulaires pour le bioprocessing
        • Milieux et tampons de culture cellulaire liquides pour le bioprocessing
        • Suppléments recombinants pour les bioprocédés
        • Sacs de transfert de poudre en vrac
        • Rétention cellulaire
        • Produits de culture cellulaire "GMP" ; sur mesure
        • Filtres pour milieux de culture cellulaire
        • Plateformes upstream pour vecteurs viraux
      • Systèmes pour le bioprocessing
        • Colonnes de chromatographie pour le bioprocessing
        • Systèmes de chromatographie
        • Supports filtres et systèmes de clarification
        • Testeurs d'intégrité des filtres
        • Agitateurs à usage unique
        • Connecteurs, vannes et agitateurs en acier inoxydable
        • Supports et systèmes de filtration à flux tangentiel
        • Supports filtres et systèmes pour la filtration de virus
      • Préparation de tampons et milieux
        • Tampons et ajusteurs de pH
        • Filtration de tampons
        • Filtration de milieux de culture
        • Agitateurs à usage unique
      • Chromatographie
        • Résines de chromatographie d'affinité
        • Colonnes de chromatographie pour le bioprocessing
        • Systèmes de chromatographie
        • Résines de chromatographie d'échange d'ions
        • Chromatographie sur membrane
        • Résines de chromatographie en phase normale / phase inverse
        • Résines de chromatographie d'exclusion stérique
      • Clarification et récolte
        • Solutions de prétraitement et filtres en profondeur pour la clarification
        • Supports filtres et systèmes de clarification
        • Préfiltres de clarification
      • Gestion des fluides
        • Connexions/Déconnexions pour le bioprocessing
        • Transport et stockage de fluides
        • Ensembles à usage unique
        • Agitateurs à usage unique
        • Connecteurs, vannes et agitateurs en acier inoxydable
      • Formulation
        • Services de fabrication en sous-traitance de PEG activés
        • Formulation pharmaceutique
        • Matériaux en granules
        • Solutions pour les formulations injectables et parentérales
        • Excipients pour vos applications liquides
        • Stabilisateurs de protéines
        • Formulations semi-solides
        • Formulation de formes solides
        • Lipides de synthèse
        • Plateforme de réduction de la viscosité
      • Solutions d'échantillonnage stériles et aseptiques
        • Échantillonnage de processus stériles
        • Améliorez l'échantillonnage des bioprocédés grâce à la solution d'échantillonnage automatique MAST<sup>®</sup>
      • Filtration stérilisante et contrôle de la biocharge
        • Filtration de tampons
        • Carters de filtration
        • Filtration stérilisante finale et remplissage final
        • Filtres à gaz et filtres évent
        • Testeurs d'intégrité des filtres
        • Filtration de milieux de culture
        • Préfiltres et contrôle de la biocharge
        • Filtres stérilisants
      • Ultrafiltration et diafiltration
        • Dispositifs de filtration à flux tangentiel
        • Supports et systèmes de filtration à flux tangentiel
      • Élimination de virus
        • Testeurs d'intégrité des filtres
        • Supports filtres et systèmes pour la filtration de virus
        • Filtres pour virus
        • Inactivation virale
    • Biologie des protéines
      • Anticorps
        • Anticorps à validation avancée
        • Anticorps pour la cytométrie en flux
        • Anticorps Prestige Antibodies<sup>®</sup> (anticorps de prestige)
        • Anticorps primaires
        • Anticorps secondaires
        • Anticorps en petits conditionnements
        • Recombinants anticorps ZooMAb<sup>®</sup>
      • Petites molécules bioactives
        • Consortium de génomique structurelle
      • Duolink<sup>®</sup> PLA - Technologie d'interaction protéique
      • Solutions pour plateformes d'immunoessai
        • Kits ELISA
        • Kits MILLIPLEX<sup>®</sup> (en anglais)
        • Technologie SMC<sup>®</sup>
      • Électrophorèse de protéines et western blotting
        • Équipement d'électrophorèse et de transfert
        • Kits et membranes de transfert
        • Substrats et réactifs d'immunodétection
        • Dispositifs d'immunodétection sur membrane
        • Gels et tampons pour l'électrophorèse des protéines
        • Colorants pour gels d'électrophorèse de protéines
        • Marqueurs protéiques
        • Réactifs et tampons de transfert
      • Protéines et enzymes
        • Albumines et protéines de transport
        • Coenzymes
        • Enzymes et substrats de détection
        • Enzymes pour l'analyse de drogues et de médicaments
        • Outils de profilage pour la glycobiologie
        • Nucléases
        • Protéases
        • Dissociation de tissus
      • Analyse des protéines par spectrométrie de masse
      • Chromatographie de purification de protéines
        • Purification d'anticorps à l'aide de protéines
        • Purification de protéines biotinylées
        • Purification du FLAG<sup>®</sup>.
        • Purification de protéines recombinantes/à étiquette de fusion
      • Préparation d'échantillons de protéines
        • Dispositifs Amicon<sup>®</sup> (en anglais)
        • Purification d'anticorps à l'aide de protéines
        • Purification de protéines biotinylées
        • Purification du FLAG<sup>®</sup>.
        • Cocktails d'inhibiteurs
        • Dispositifs de concentration pour le laboratoire
        • Dispositifs de diafiltration et de dialyse pour le laboratoire
        • Purification de protéines recombinantes/à étiquette de fusion
        • Réactifs de fractionnement subcellulaire, d'enrichissement et de déplétion
        • Réactifs et activateurs de lyse cellulaire complète
    • Purification de l'eau
      • Systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q<sup>®</sup> pour paillasse
      • Systèmes de purification d'eau de laboratoire haut débit Milli-Q<sup>®</sup>.
      • Consommables pour la purification d'eau de laboratoire Milli-Q<sup>®</sup>.
      • Accessoires pour les systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q<sup>®</sup>.
  • Applications
    • Chimie analytique
      • Spectroscopie atomique
      • Étalonnage, qualification, validation
      • Chromatographie en phase gazeuse (CPG/GC)
      • Chromatographie liquide
        • HPLC de grosses molécules
        • Chromatographie liquide basse pression (LPLC)
        • HPLC de petites molécules
      • Spectrométrie de masse (MS)
      • Résonance magnétique nucléaire (RMN)
      • Photométrie et réflectométrie
      • Préparation d'échantillons
        • Préparation d'échantillons par filtration
        • Purification d'échantillons
        • Méthode QuEChERS de préparation d'échantillons
        • Extraction en phase solide (SPE)
        • Microextraction en phase solide (SPME)
      • Chromatographie sur couche mince (CCM/TLC)
      • Titrage (notamment Karl Fischer)
      • Eau pour la chimie clinique
      • Analyse chimique par voie humide
    • Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
      • Analyse cellulaire
        • Essais à base de cellules
        • Comptage des cellules et analyse de la santé cellulaire
        • Analyse d'images et imagerie de cellules vivantes
      • Culture cellulaire par type de cellules
        • Culture de cellules de mammifères
        • Culture de cellules microbiennes
        • Culture de tissus végétaux
        • Culture de cellules primaires
        • Culture de cellules souches
      • Culture cellulaire par technique
        • Culture cellulaire 3D
        • Préparation des milieux de culture cellulaire
        • Croissance cellulaire et maintenance des cellules
        • Transfection et édition du génome
      • Culture cellulaire destinée à la production
      • Résolution des problèmes de culture cellulaire
    • Chimie et synthèse
      • ADC et bioconjugaison
      • Identification de têtes de série (leads)
      • Synthèse peptidique
      • Dégradation ciblée de protéines
      • Conception et optimisation de réactions
      • Méthodes de synthèse
        • Fonctionnalisation des liaisons C-H
        • Couplage croisé
        • Fluoration
        • Métathèse
        • Boîte à outils de la réaction organique
        • Photocatalyse
    • Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
      • Bactériologie
      • Groupage sanguin
      • Analyses cliniques et médicolégales
      • Cytologie et cytodiagnostic
      • Immunohistochimie pour le diagnostic
      • Hématologie
      • Histologie/Histopathologie
      • Fabrication de produits de diagnostic in vitro
      • Eau pour le diagnostic clinique
    • Analyses environnementales et de cannabis
      • Prélèvement et contrôle de l'air
      • Analyse du cannabis
        • Cannabinoïdes et puissance
        • Pesticides et mycotoxines
        • Terpènes
      • Analyses de l'eau potable
      • Analyses des sols, des déchets solides et des eaux souterraines
      • Analyses des eaux usées et des eaux de procédés
    • Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
      • Analyse chimique
      • Formulation d'arômes et de parfums
      • Analyse microbiologique
      • Conformité réglementaire
    • Génomique
      • Édition génomique avancée
      • Clonage et expression
      • Purification de l'ADN et de l'ARN
      • Épigénétique
      • Criblage de génomique fonctionnelle
      • Expression et extinction géniques
      • Séquençage de nouvelle génération
      • Électrophorèse d'acides nucléiques sur gel
      • Marquage et détection d'acides nucléiques
      • PCR
      • qPCR
      • Séquençage
    • Science et ingénierie des matériaux
      • Bio-impression 3D
      • Impression 3D
      • Batteries, supercondensateurs, piles à combustible
      • Bioélectronique
      • Biocapteurs et bio-imagerie
      • Dépôt chimique en phase vapeur
      • Fabrication de lentilles de contact et de prothèses dentaires
      • Administration de médicaments
      • Microscopie électronique
      • Microélectronique et nanoélectronique
      • Synthèse de nanoparticules et de microparticules
      • Électronique organique
      • Cellules solaires et photovoltaïques
      • Synthèse de polymères
      • Synthèse à l'état solide
      • Ingénierie tissulaire
    • Analyses microbiologiques
      • Tests de biocharge
      • Préparation des milieux de culture
      • Remplissages aseptiques (APS/Media Fill)
      • Analyses microbiologiques de l'eau
      • Tests de recherche des mycoplasmes
      • Analyse des pathogènes et des micro-organismes d'altération
      • Essai des pyrogènes
      • Essai de stérilité
      • Contrôle du personnel et des surfaces
      • Contrôle des particules viables dans l'air
    • Développement et fabrication de mAb
      • Découverte de médicaments à base d'anticorps
        • Identification de leads d'anticorps thérapeutiques
        • Développement des anticorps thérapeutiques
        • Découverte de cibles d'anticorps thérapeutiques
      • Caractérisation et contrôle qualité
        • Analyse des agrégate
        • Analyse de la masse intacte
        • Cartographie peptidique
        • Analyse des modifications post-traductionnelles
        • Détermination du titre
      • Développement de procédés et fabrication des mAb
        • Downstream processing
        • Formulation, remplissage final et finition
        • Upstream processing
    • Développement et production d'ARNm
      • Analyse et contrôle qualité de l'ARNm
      • Développement d'ARNm
      • Production d'ARNm et formulation
      • Recherche sur l'ARNm
    • Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
      • Production de conjugués anticorps-médicament (ADC)
        • Conjugaison
        • Purification
      • Biopharma 4.0
        • Automatisation et logiciels de contrôle pour le bioprocessing
        • Logiciel d'analyse de données pour le bioprocessing
        • Traitement en système clos pour la bioproduction
        • Upstream Processing (USP) intensifié et continu
        • Traitement en aval (DSP) intensifié et continu
        • Technologie d'analyse des procédés (PAT)
      • Centre de ressources pour les acteurs des biotechnologies
        • Découverte de médicaments
        • Préclinique
        • Phases I-II
        • Phase III et fabrication
        • Réglementation
        • Programmes pour les start-up
      • Fractionnement du plasma sanguin
      • Production de thérapies cellulaires
      • Fabrication pharmaceutique classique
        • Stratégies de remplissage final
        • Stratégies de formulation de formes liquides
        • Stratégies de formulation de formes solides
        • Stratégies de filtration stérilisante
      • Production de thérapies géniques
        • Upstream Processing de vecteurs viraux
        • Downstream Processing de vecteurs viraux
        • Formulation de vecteurs viraux et remplissage final
        • Caractérisation de vecteurs viraux et contrôles de biosécurité
        • Développement et fabrication en sous-traitance de vecteurs viraux
      • Analyse et contrôle qualité des produits pharmaceutiques
        • Caractérisation de produits biologiques et de biosimilaires
        • Tests des pharmacopées et recommandations réglementaires
        • Analyse et contrôle qualité (QC) de petites molécules
      • Échantillonnage stérile et aseptique
      • Production de vaccins
        • Production de vaccins à base de virus
        • Production de vaccins à ARNm
        • Production de vaccins à ADNp
        • Production de vaccins à sous-unités protéiques
        • Production de vaccins à pseudoparticules virales (PPV)
        • Production de vaccins à vecteur viral
    • Biologie des protéines
      • Technique ELISA
      • Dosage de l'activité enzymatique
      • Cytométrie en flux
      • Électrophorèse sur gel
      • Immunohistochimie
      • Interrogation des voies protéiques
      • Lyse et extraction des protéines
      • Interactions entre protéines et acides nucléiques
      • Concentration des protéines et échange de tampon
      • Expression des protéines
      • Marquage et modification des protéines
      • Technique de pull-down (interactions protéines/protéines)
      • Purification des protéines
      • Quantification des protéines
      • Analyse de la structure des protéines
      • Analyses par western blotting
      • Analyse des protéines par spectrométrie de masse
    • Domaines de recherche et thérapeutiques
      • Recherche sur le cancer
      • Recherche en biologie cellulaire et développementale
      • Signalisation cellulaire
      • Glycobiologie
      • Recherche en métabolomique
      • Recherche en neurosciences
      • Pharmacologie et recherche pharmaceutique (drug discovery)
    • Purification de l'eau
      • Eau pour la chimie clinique
      • Eau pour la biologie cellulaire et moléculaire
      • Eau pour le diagnostic clinique
  • Services
    • Fabrication en sous-traitance
      • ADC et bioconjugaison
      • Services de diagnostic OEM et CMO
      • Produits biologiques de mammifères
      • Services de CTDMO pour l'ARNm et les NPL
        • Lipides Services CDMO
        • Services de CDMO pour les nanoparticules lipidiques
      • Petites molécules
        • Polyéthylène glycols (PEG) activés
        • Principes actifs (API)
        • Principes hautement actifs (HPAPI)
      • Vecteurs viraux
        • Production d'AAV
        • Développement de procédés de production de thérapies géniques
        • Vecteurs lentiviraux
    • Analyses en sous-traitance
      • Développement analytique
        • Caractérisation des produits ADC
        • Développement analytique et caractérisation pour virus adéno-associé (AAV)
        • Caractérisation des produits mAb
        • Développement analytique d'ARNm
      • Tests de libération de récoltes en vrac
        • Tests de libération de récoltes en vrac pour thérapies géniques et cellulaires
        • Tests de libération de récoltes en vrac pour anticorps monoclonaux
        • Test de libération de récoltes de vaccins
      • Préparation et tests de banques de cellules et de virus
        • Tests de banques de cellules et de virus
        • Constitution de banques de cellules
        • Caractérisation de lignées cellulaires
        • Études de stabilité génétique
        • Fabrication de banques de virus
      • Tests de libération de produits finis
        • Tests de libération de produits finis de thérapies cellulaires et géniques
        • Tests de libération de produits finis pour anticorps monoclonaux
      • Détection moléculaire rapide
        • Système de détection moléculaire rapide Blazar™
        • Séquençage de dernière génération
      • Test des matières premières
      • Services de tests de stabilité
      • Études de clairance virale
        • Services de clairance virale Provise<sup>®</sup>
        • Services de clairance standard et hybride
    • Produits personnalisés
      • Sacs de transfert de poudre en vrac
      • CADI : Développement d'essais sur mesure &amp; ; Innovation
      • Stabilité des milieux de culture cellulaire et services de tests
      • Cell Design Studio™ : nos services de génie cellulaire
      • Services de génie cellulaire et de développement de lignées cellulaires CHOZN<sup>®</sup>.
      • Services de mise au point d'anticorps ZooMAb<sup>®</sup> en sous-traitance
      • Matières premières essentielles
      • Services de développement et de fabrication d'anticorps personnalisés pour le diagnostic
      • Colonnes de CPG/GC personnalisées
      • Milieux de culture cellulaire "GMP" ; sur mesure
      • Colonnes HPLC personnalisées
      • Services de mise au point de milieux sur mesure
      • Acides nucléiques personnalisés
      • Tubes SPE et plaques SPE 96 puits personnalisés
      • Fibres SPME personnalisées
      • Bandelettes réactives et papiers indicateurs personnalisés
      • Services de diagnostic OEM et CMO
      • Services de développement de résines d'affinité personnalisées Eshmuno<sup>®</sup> Fit
      • Matériaux et services à façon pour l'échelle de production
        • Chaîne d'approvisionnement pour produits de grand volume
        • Conditionnement évolutif pour la production et personnalisé
      • Matériaux de référence
      • Conception de banques de petites molécules (Aldrich Market Select)
      • Produits à façon et de qualité GMP à base d'isotopes stables
    • Solutions numériques pour les sciences de la vie
      • Logiciel de drug discovery basé sur l'IA AIDDISON™
      • Logiciel d'ajustement de courbe pour immunoessais Belysa<sup>®</sup>.
      • Logiciel d'automatisation et de contrôle pour le bioprocessing
      • Logiciel d'analyse de données pour le bioprocessing
      • Plateforme de criblage de catalyseurs Catalexis
      • Matériaux de référence numériques Chemistwin<sup>®</sup>
      • Services numériques étendus pour les chimiothèques codées par ADN
      • Outil DOZN™
      • Logiciel d'enregistrement de test électronique M-Trace<sup>®</sup>
      • Services Millicell<sup>®</sup> Cloud
      • MQuant<sup>®</sup> StripScan
      • Services numériques MyMilli-Q<sup>™</sup>
      • Logiciel de rétrosynthèse SYNTHIA<sup>™</sup>
      • Application Val@M™ pour les activités de validation
    • Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
      • Services de développement et de fabrication d'anticorps personnalisés pour le diagnostic
      • Services de sous-traitance industrielle (OEM) et de fabrication en sous-traitance (CMO) de solutions diagnostiques
      • Services de mise au point de tests à flux latéral
    • Services liés aux produits
      • Services liés aux applications de formulations solides
      • Étalonnage et vérification
        • Étalonnage et vérification Milli-Q<sup>®</sup>
        • Systèmes d'analyses microbiologiques
      • Programme Elevate
      • Programme eMERGE™
      • Programme Emprove<sup>®</sup> (en anglais)
        • Milieux de culture cellulaire Emprove<sup>®</sup>
        • Offre de produits chimiques Emprove<sup>®</sup>
        • Offre de produits de chromatographie Emprove<sup>®</sup>
        • Offre de filtres et de composants à usage unique Emprove<sup>®</sup>
        • Suite Emprove<sup>®</sup>
      • Contrats de maintenance et d'entretien
        • Systèmes d'analyses microbiologiques
        • Entretien et contrats de maintenance Milli-Q<sup>®</sup>
        • Services pour photomètres Spectroquant<sup>®</sup>
        • Contrats Reliance de maintenance de systèmes
      • Services et assistance Milli-Q<sup>®</sup>
        • Contrats de maintenance et d'entretien
        • Qualification et validation
        • Étalonnage et vérification
        • Services complémentaires
        • Services numériques MyMilli-Q™
      • Service mPredict™ pour les formulations à base de co-cristaux
      • Services de validation de filtres et de systèmes à usage unique
        • Tests de rétention bactérienne
        • Tests de compatibilité chimique
        • Composés extractibles et relargables
        • Tests d'intégrité des filtres
        • Validation selon différents niveaux de services
        • Conseil en services de validation
      • Installation de systèmes et d'équipements
        • Installation de systèmes et d'équipements de bioprocessing
        • Formation et services spécialisés pour les systèmes de bioprocessing
        • Systèmes d'analyses microbiologiques
      • Qualification des systèmes
        • Qualification de systèmes de bioprocessing
        • Qualification de systèmes de QC agro-alimentaires
        • Qualification et validation Milli-Q<sup>®</sup> (en anglais)
        • Qualification de systèmes de QC pharmaceutiques
      • Services de validation
        • Validation de méthodes de microbiologie agro-alimentaire
        • Mise au point et validation de méthodes d'analyses microbiologiques pour produits pharmaceutiques
        • Application Val@M™ pour les activités de validation
    • Soutien
      • Gestion des stocks
      • M Lab™ Centres de collaboration
      • Programmes
      • Recyclage
        • Programme de recyclage Biopharma
        • Une glacière plus écologique
        • Programme de consigne des glacières en polystyrène
      • Formation et enseignement
  • Ressources
    • Documents
      • Certificats d'analyse (COA)
      • Fiches de données de sécurité (FDS)
      • Certificats de qualité (COQ)
      • Certificats d'origine (COO)
    • Centre d'apprentissage
  • Soutien
    • Soutien aux clients
    • Nous contacter
    • Devenez un expert de l'utilisation de notre site
    • FAQ
    • Qualité et réglementation
    • Calculateurs et Applis
    • Webinaires