Principaux documents
C7983
Sigma-Aldrich
Anneaux de clonage Scienceware®, polystyrène
I.D. × H 4.7 mm × 8 mm
Synonyme(s) :
cloning cylinder, cloning equipment
50 EA
121,00 $
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
121,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106618
Nomenclature NACRES :
NB.22
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37847-0100
D.I. × H
4.7 mm × 8 mm
Catégories apparentées
Description générale
Pour isoler un clone, de la graisse stérile (non incluse) est appliquée au bord inférieur du cylindre et ce dernier est placé, côté graisse vers le bas, autour du clone d′intérêt. La chambre d′isolement ainsi formée peut être utilisée pour détacher les colonies à la trypsine et les récupérer sous forme clonale.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Characterization of colony-forming cells in adult human articular cartilage.
Ozbey O, Sahin Z, Acar N, et al.
Acta Histochemica, 116(5), 763-770 (2014)