Merck
跳至
NM0044
NovaSeal电池驱动卷边工具,220-240 V,欧式插头
AC/DC input 220 V / 240 V AC, EuroPlug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
别名:
NovaSeal电池驱动卷边工具
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
包装规格货号是否有货价格
关于此项目
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
价格与库存信息目前不能提供
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
Still not finding the right product?
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
访问文档库
全球贸易项目编号
货号GTIN
NM004404054839045165