用于精确分析废水的浊度测定解决方案
浊度计是用于测量液体浑浊度的仪器。通过测量液体中颗粒反射光的强度,轻松评估水或液体的整体质量。
浊度是衡量所有液体(包括液体溶液、饮料、水和废水)中悬浮固体总量的重要指标。无论是实验室还是现场分析,我们的浊度计系列都提供无与伦比的精确性和可靠性。电池供电的便携式Turbiquant™ 1100系列可选配红外LED或钨灯光源,设计符合欧盟和美国法规的特定要求。
概要
产品
Turbiquant™ 1100 IR红外浊度计
Turbiquant™ 1100 IR红外浊度计是现场测量的首选解决方案。采用坚固的防水外壳,配备波长860 nm的红外LED光源,确保测量符合EN ISO 7027标准。数秒内完成快速的散射测浑(NTU/FNU),具有出色的便利性和准确性。可使用相应的Turbiquant™ 校准标准品套装轻松校准。
Turbiquant™ 1100 T钨灯浊度计
Turbiquant™ 1100 T钨灯浊度计采用钨灯光源,尤其适合液体全面分析。它在现场提供快速准确的结果,配有防水外壳和坚固的便携手提箱,在任何测试环境下都经久耐用。该浊度计符合USEPA 180.1标准,是满足环境法规要求的可靠选择。
Turbiquant™即用型校准标准品
我们的Turbiquant™校准标准品具有无与伦比的稳定性和易用性,保质期至少12个月,且完全无毒。该系列中的所有产品均被认可为符合USEPA方法180.1的一级校准标准品,也被认可为符合EN ISO 7027:1999的替代用途二级标准品。根据美国环保局的建议,标准品随附方便使用的定位环,可用于快速、可重复的定位(indexing)。
出色的精密度
我们的浊度计在各种NTU量级上都具有极高的精度,具体精度如下:
- 10 NTU ± 1%
- 100 NTU ± 1%
- 1,000 NTU ± 1%
- 1,750 NTU ± 2%
- 10,000 NTU ± 2%
AMCO-AEPA-1®微球是符合USEPA方法180.1的一级校准标准品,准确性和可靠性符合行业最高标准。